Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtip
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12306582
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μL
1000 μl
Formato:
A granel
Racl
Envase:
10 x 96/bandeja
1000 puntas/bolsa
25000 puntas/bolsa
A granel
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 10000
paquete de 25000
paquete de 3840
Código de producto. Volumen (métrico) Formato Envase unitSize
12306582 200 μL A granel 25000 puntas/bolsa paquete de 25000
12326582 1000 μl A granel A granel paquete de 10000
10122602 200 μL A granel 1000 puntas/bolsa 1000 PCS
12316582 200 μL Racl 10 x 96/bandeja paquete de 3840
4 options
Código de producto. 12306582
Marca: Thermo Scientific™ 94300110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta básicas para necesidades estándar de transferencia de líquidos.
Las puntas de pipeta estándar Thermo Scientific™ Labtip están fabricadas con polipropileno 100 % virgen. Las puntas están disponibles en tamaños de 10, 200, 300 y 1000 μl. Disponibles en formato transparente (10 μl y 300 μl), de color amarillo (200 μl) y de color azul (1000 μl), estas puntas para el uso general de laboratorio se utilizan en numerosas aplicaciones de transferencia de líquidos.
Las puntas de pipeta Labtip ofrecen:
  • Los tamaños que se utilizan con mayor frecuencia en los laboratorios: 10, 200, 300 y 1000 μl
  • Puntas esenciales sin filtro para uso general en el laboratorio
  • Envasado sin esterilizar en gradilla y a granel
Opciones de envasado:
  • En gradillas, sin esterilizar: 96 puntas/bandeja, 10 bandeja/paquete
  • A granel: 1000 puntas/bolsa
  • A granel: 25 000 puntas/bolsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Labtip 200
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Longitud (métrico) 4,9 cm
Formato A granel
Envase 25000 puntas/bolsa
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos LabTip
Material Polipropileno virgen