Learn More
BRAND™ Pinzas de laboratorio
Fabricadas con PMP o POM para mayor durabilidad y resistencia.
29.75€ - 33.55€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Cantidad (n.º por caja) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Cantidad (n.º por caja) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15281209
|
BRAND™
113020 |
250 mm | Redondeado | 5 |
33.55€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15251209
|
BRAND™
112805 |
115 mm | Puntiagudo | 10 |
29.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Pinzas de PMP con extremos puntiagudos, esterilizables en autoclave a 121 °C, envase de 10
- Pinzas de POMP con extremos redondos, reforzadas con fibra de vidrio, envase de 5
Especificaciones
Pinzas |