Includes
Four leveling feet and one 8 in. filler panel to increase cabinet depth from 22 to 30 in.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
- Soportan cargas de hasta 363 kg (800 lb)
- Estructura resistente de acero con revestimiento de epoxi
- Atractivo exterior de color blanco glaciar que complementa el mobiliario de laboratorio y las campanas extractoras Labconco
- Puertas con cierre manual y sin bloqueo
Información de órdenes
La superficie de trabajo y los kits de estantes interiores se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Storage Cabinet |
| Color | Blanco |
| Tipo de puerta | Cierre manual |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent |
| Altura (imperial) | 35.5 to 36.75 in. |
| Altura (métrico) | 90.17 to 93.34 cm |
| Incluye | Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in. |
| Longitud (imperial) | 22 in. |
| Capacidad portante (imperial) | 800 lb. |
| Capacidad portante (métrico) | 362.87 kg |
| Mostrar más |