Learn More
Labconco™ Caja de guantes de atmósfera controlada de fibra de vidrio Protector™ con 2 puertos
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Requires
Base de apoyo, altura ajustable, soportes móviles y estacionarios, gas inerte para el llenado.
- El revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una pieza proporciona una superficie lisa y duradera que resiste la corrosión química y simplifica la limpieza.
- El exterior de acero con recubrimiento de polvo seco ofrece una resistencia superior a la corrosión.
- Dos puertos de guantes con doble ranura de aluminio revestido de epoxi y con diámetro interior de 20,3 cm (8 pulg), con juntas de neopreno
- Puertas interiores y exteriores de la cámara de transferencia que ahorran espacio.
- Cuatro válvulas manuales de entrada/salida, dos en la cámara principal y dos en la cámara de transferencia, para evacuar y llenar las cámaras.
- Dos accesorios de compresión de entrada y salida montados en la parte trasera con diámetro exterior de 1,9 cm (0,75 pulg) para realizar fácilmente las conexiones al purificador de gas de regeneración AtmosPure™
- Mantiene niveles de oxígeno de tan solo 0,4 ppm y bajos niveles de humedad de 2 ppm.
- Supera las condiciones de contención de la atmósfera de clase I para una baja permeación de oxígeno según ISO 10648-2 (<0,3 ppm/min)
- Manómetros analógicos en la cámara principal y la de transferencia para controlar los niveles de presión dentro de la caja.
- Borboteador de descarga de presión de acero inoxidable instalado en fábrica y montado en la parte trasera a 15,24 cm (±6 pulg) del manómetro de agua.
- Iluminación fluorescente de 120 velas para un interior luminoso.
- El paso interior montado en pared en el lado izquierdo con enchufe permite la instalación in situ de una toma eléctrica o un puerto de paso opcionales.
- Toma eléctrica interior montada en la pared en el lado derecho con una carga máxima de circuito de 10 A.
- El par de guantes de neopreno, de 76 cm (30 pulg) de largo, es impermeable al vapor de agua, gases y sustancias químicas tóxicas.
- Ventana de observación grande de 1,9 cm (0,75 pulg) de cristal de seguridad laminado.
- Puertas de cámara de transferencia interiores y exteriores pivotantes, acrílicas transparentes, equilibradas y equipadas con pestillos rápidos.
Certifications
Marca CE de conformidad (modelos internacionales), listado ETL (modelos de Norteamérica)
Garantía
Garantía de un año para piezas y mano de obra.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de guantes |
| Tipo de iluminación | 2 x 25 W fluorescente |
| Material | Fibra de vidrio |
| Amperaje | 10 A |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Fondo (imperial) | 34,4 in |
| Fondo (métrico) | 87,4 cm |
| Pantalla | LCD |
| Para utilizar con (aplicación) | Materiales sensibles a la atmósfera controlada |
| Para utilizar con (equipo) | Purificador de gas de regeneración AtmosPure™ |
| Mostrar más |