Learn More
Labconco™ Cajas de guantes de atmósfera controlada Protector™
Código de producto. p-4263000 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
CE
UL, ETL, CAN/CSA
Material:
Acero inoxidable
Fibra de vidrio
Tipo de tapón:
Enchufe Schuko
Enchufe del Reino Unido
Tensión:
208/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Material Tipo de tapón Tensión unitSize
16803353 CE Fibra de vidrio Enchufe Schuko 208/230 V cada uno
11781529 UL, ETL, CAN/CSA Acero inoxidable Enchufe del Reino Unido 208/230 V cada uno
16272581 UL, ETL, CAN/CSA Acero inoxidable Enchufe Schuko 208/230 V cada uno
3 options
Código de producto. 16803353
Marca: Labconco™ 5080035
Requires
Base de apoyo, bomba de vacío para evacuación, gas inerte para llenado.
Las cajas de guantes proporcionan un entorno hermético para trabajar con materiales sensibles a la contaminación.
Características principales
  • Superan las condiciones de contención de la atmósfera de clase 1 para la permeación del oxígeno <1,67 ppm/min según el método de prueba ISO 10648-2.
  • Cuatro válvulas manuales con accesorios de compresión de 0,94 cm (0,37 pulg): dos en la cámara principal y dos en la cámara de transferencia.
  • Control automático de la presión de la cámara principal, los ciclos de evacuación y llenado de la cámara principal y los ciclos de evacuación y llenado de la cámara de transferencia.
  • Regulación del vacío/presión entre -12,7 y 12,7 cm (-5 y 5 pulg) del manómetro de agua en la cámara principal y entre 0 y -74,9 cm (0 y -29,5 pulg) de mercurio en la cámara de transferencia.
  • Alarma audible/visual mutable que suena cuando el nivel de presión/vacío está fuera de los límites establecidos.
  • Pedal de tres posiciones (aumento de gas/llenado, apagado, evacuación/disminución de gas)
  • Borboteador de descarga de presión de acero inoxidable de perfil bajo, instalado en fábrica y montado en la parte trasera a 15,24 cm (±6 pulg) del manómetro de agua.
  • Dos accesorios de compresión de entrada y salida con diámetro exterior (D.E.) de 1,9 cm (0,75 pulg) montados en la parte trasera para realizar fácilmente las conexiones a un purificador de gas opcional o a un tren de secado accesorio.
  • Prueba de fugas de fábrica: no se han detectado fugas superiores a 1 × 10-6 ml/s.
Características adicionales
  • Pantalla LCD de la cámara principal y la presión de la cámara de transferencia en pulgadas de agua, pulgadas de mercurio y mbar
  • Ventana de observación de cristal de seguridad laminado de 0,96 cm (0,38 pulg) de grosor con área de visualización de 91 × 70 cm (An. x Al.)
  • Par de guantes de neopreno de 0,038 cm (0,015 pulg) de grosor, 76,2 cm (30 pulg) de largo, tamaño 9 3/4
  • Dos puertos de guantes con doble ranura de aluminio revestido de epoxi y con diámetro interior de 20,3 cm (8 pulg) con juntas de neopreno
  • Interruptores para la luz y la toma eléctrica
  • Dos luces fluorescentes de 25 W
  • Paneles exteriores de acero de calibre 18 y 20, y con revestimiento de epoxi en polvo seco.
Características del modelo revestido de acero inoxidable
  • Revestimiento de acero inoxidable tipo 304 con puertas de cámara de transferencia interior y exterior de acero inoxidable tipo 304; panel frontal de acero inoxidable tipo 304
  • Rendimiento probado para mantener niveles de oxígeno de tan solo 0,2 ppm y bajos niveles de humedad de 1 ppm.
  • Permeación de oxígeno <0,16 ppm/min según ISO 10648-2
Características del modelo con revestimiento de fibra de vidrio
  • Revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una pieza con puertas de la cámara de transferencia interior y exterior de acrílico transparente.
  • Rendimiento probado para mantener niveles de oxígeno de tan solo 0,4 ppm y bajos niveles de humedad de 2 ppm.
  • Permeación de oxígeno <0,3 ppm/min según ISO 10648-2
Certifications
Listado ETL, conformidad UL 61010-1 y CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1 (modelos norteamericanos); marca CE (modelos internacionales)
Garantía
Garantía de un año para piezas y mano de obra.
Especificaciones
Tipo de producto Caja de guantes
Tipo de iluminación 2 x 25 W fluorescente
Material Fibra de vidrio
Amperaje 10 A
Certificaciones/conformidad CE
Fondo (imperial) 34,4 in
Fondo (métrico) 87,4 cm
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Materiales sensibles a la atmósfera controlada
Para utilizar con (equipo) Purificador de gas de regeneración AtmosPure™
Altura (imperial) 45,7 in
Altura (métrico) 116,1 cm
Incluye 2 x 25 Watt Fluorescent Bulbs
Tipo de tapón Enchufe Schuko
Puertos 2
Tensión 208/230 V
Garantía 1 año
Peso (imperial) 500 lb
Peso (métrico) 227 kg
Anchura (imperial) 63,9 in
Anchura (imperial) interior 35 in
Anchura (métrico) 162,3 cm
Anchura (métrico) interior 88,9 cm