Learn More
MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Código de producto. p-200113577 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Tamaño unitSize
30281214 100 mL 100 ml
30281207 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 30281214
Marca: MP Biomedicals 093051349
Actualmente no disponible: No tenemos información de cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Special formulated solution for microorganisms removal in water baths.
  • MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
  • It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
  • Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Disinfectant Solution
Color-coded No
Formulario Liquid
Scent Unscented
Esterilidad Non-sterile
Tamaño 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide