Learn More
MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant
Código de producto. 30281206 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Tamaño:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 30281206
Marca: MP Biomedicals 093051249
Maintenance of water and prevents cross-contamination in incubators.
  • MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant Solution offers a comprehensive solution for maintaining water cleanliness and preventing cross-contamination within incubators
  • This high-efficiency, broad-spectrum antimicrobial solution effectively inhibits and eliminates microorganisms present in incubator water
  • With its stable formulation and low toxicity, it ensures a clean and sterile environment conducive to optimal incubation conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Disinfectant
Color-coded No
Formulario Liquid
Scent Unscented
Esterilidad Non-sterile
Tamaño 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • LabCare Incubator Water Disinfectant Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide