Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ DAB Away™
Código de producto. 12623987 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12623987 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 12623987
Marca: Epredia™ TA250DA
Elimine las tinciones y el precipitado de diaminobenzidina de su autotincionador Epredia™ con Epredia™ Ultravision™ DAB Away™. Aplíquelo a vidrio teñido, almohadillas de tinción, y más.
Elimine las manchas y el precipitado de diaminobenzidina de su autostainer Thermo Scientific™ con Thermo Scientific™ UltraVision™ DAB Away™. Aplicar a vidrio teñido, almohadillas de tinción, y más.
Incluye:
  • Reactivo DAB Away 1 (125 ml)
  • Reactivo DAB Away 2 (125 ml)
  • Decolorante DAB Away (250 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz.
Volumen (métrico) 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 250 ML ULTRAVISION DAB AWAY, INCLUDES DAB AWAY Reagent 1 (125mL), DAB Away Reagent 2 (125mL),
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol, Orange G, Phosphotungstic acid