Learn More
Synaptophysin Ab-4 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results Epredia™ Synaptophysin Ab-4, Rabbit Polyclonal Antibody.
Marca:  Epredia RB-1461-P1ABX
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12672927
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin
Molecular Weight: 38kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Pancreas or Pheochromocytoma or GI tumor
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Synaptophysin Ab-4
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
500 μL
Cancer and Tumor Biology
Human
IgG
Western Blot
1mg/mL
Purified w/o BSA and Azide
A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin
RUO
Primary
Concentrated