Learn More
Synaptophysin Ab-4 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. p-4561932 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Formulación:
Anticuerpo purificado con BSA y azida
Purified w/o BSA and Azide
Purified with BSA and Azide
Ready-to-use
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
500 microlitros
7 ml
Código de producto. Cantidad Formulario Formulación unitSize
12652927 100 μL Concentrated Anticuerpo purificado con BSA y azida 100 microlitros
12662927 500 μL Concentrated Purified with BSA and Azide 500 microlitros
12672927 500 μL Concentrated Purified w/o BSA and Azide 500 microlitros
12642927 1 mL Concentrated Purified with BSA and Azide 1 ml
12682927 1 mL Concentrated Purified w/o BSA and Azide 1 ml
12622937 7 mL Prediluted Ready-to-use 7 ml
6 options
Código de producto. 12652927
Marca: Epredia RB1461P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provide accurate, reproducible results Epredia™ Synaptophysin Ab-4, Rabbit Polyclonal Antibody.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin
Molecular Weight: 38kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Pancreas or Pheochromocytoma or GI tumor
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Synaptophysin Ab-4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Anticuerpo purificado con BSA y azida
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer and Tumor Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG