Learn More
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1 |
---|---|
Clon | PN-15 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12691367
|
Epredia
MS-409-RQ |
Ready-to-Use | Unconjugated | 12 mL |
en la oferta
12 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12621367
|
Epredia
MS-409-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
en la oferta
100 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12641367
|
Epredia
MS-409-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
en la oferta
500 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12611367
|
Epredia
MS-409-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
en la oferta
1 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12681367
|
Epredia
MS-409-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
en la oferta
7 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12691357
|
Epredia
MS-409-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12681357
|
Epredia
MS-409-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12631367
|
Epredia
MS-409-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12651367
|
Epredia
MS-409-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12601367
|
Epredia
MS-409-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
In normal kidney, gp200 is localized along the brush border of the pars convoluta and pars recta segments of the proximal tubule, as well as focally along the luminal surface of Bowman's capsule adjoining the outgoing proximal tubule. Of other normal tissues examined, the gp200 is also localized along the luminal surfaces of breast lobules and ducts, the luminal surface of the epididymal tubular epithelium, within the cytoplasm of parathyroid parenchymal cells, and focally within the colloid of thyroid follicles. Thirty-one other normal tissues do not express similar or cross-reacting antigens. Reportedly, gp200 is expressed by 93% of primary and 84% of metastatic renal cell carcinomas.Host Species: Mouse
Clone: PN-15
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Carbohydrate domain
Immunogen: Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate
Molecular Weight: ∽200kDa
Positive Control: Normal kidney or renal cell CA
Cellular Localization: Membrane and cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting (Reduced and nonreduced)
Especificaciones
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |
PN-15 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate |