Learn More
Epredia™ Lab Vision™ RAD51 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, biotin labeled with BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ RAD51 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
146.88€ - 617.10€
Especificaciones
Antígeno RAD51 Ab-1
Clon 51RAD01; same as 3C10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Especie del huésped Mouse
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12602627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-B0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12662627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12682627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12692627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12642627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-B1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12672627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-P1
Concentrated 500 μL
453.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12652627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12642637
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-988-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Rad51 (a eukaryotic homologue of Escherichia coli RecA) is similar to RecA, both biochemically and structurally: It promotes homologous pairing and strand exchange within a regular nucleoprotein filament. In yeast, the Rad51 family of related proteins also includes Rad55, Rad57 and Dmc1. In mammalian cells, seven genes in this family have been identified (HsRAD51, XRCC2, XRCC3, RAD51B/hREC2 and HsDMC1, RAD51C, and RAD 51D). Recent studies suggested that Rad51 is involved not only in homologous recombination but also in cell proliferation regulation.
Host Species: Mouse
Clone: 51RAD01; same as 3C10
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant RAD51 protein
Molecular Weight: 37-43kDa
Positive Control: HeLa cells, Testis
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
RAD51 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
DNA Repair
Recombinant Rad51 protein
Primary
51RAD01; same as 3C10
Monoclonal
RUO
Human, Mouse, Rat
IgG2a κ