missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p53 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 504.90€
Especificaciones
Antígeno | p53 Ab-1 |
---|---|
Clon | PAb 240 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12688706
|
Epredia™
MS-104-P1 |
Concentrated | 500 μL |
380.00€
0.50 microlitro |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12648716
|
Epredia™
MS-104-R7 |
Prediluted | 7 mL |
341.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12608716
|
Epredia™
MS-104-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12678706
|
Epredia™
MS-104-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12668706
|
Epredia™
MS-104-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12698706
|
Epredia™
MS-104-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Mouse
Clone: PAb 240
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: aa 212-217
Immunogen: Murine p53 protein corresponding to aa 14-289
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: MDA-231 or SKBR-3 cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Methacarn or formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
p53 Ab-1 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG1 |
PAb 240 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Cycle | |
Murine p53 protein corresponding to aa14-289 | |
Primary |