Learn More
Mitochondria Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Mitochondria Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marca:  Epredia MS-1372-B1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12639676
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: MTC02
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified mitochondrial preparation
Molecular Weight: 60kDa
Positive Control: HeLa cells, Liver
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mitochondria Ab-2
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
Cell Cycle
Human
IgG1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
MTC02
Biotin
Semi-purified mitochondrial preparation
RUO
Primary
Concentrated