Descripción
Host Species: Mouse
Clone: MTC02
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified mitochondrial preparation
Molecular Weight: 60kDa
Positive Control: HeLa cells, Liver
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mitochondria Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MTC02 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Semi-purified mitochondrial preparation |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |