Learn More
Ki-67 Ab-4 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Ideal for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Ki-67 Ab-4, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results. Rabbit Polyclonal Antibody.
120.00€ - 589.00€
Especificaciones
Antígeno | Ki-67 Ab-4 |
---|---|
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12662967
|
Epredia
RB-1510-P |
Concentrated | 1 mL |
589.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12682967
|
Epredia
RB-1510-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12692967
|
Epredia
RB-1510-P1ABX |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12672967
|
Epredia
RB-1510-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12602977
|
Epredia
RB-1510-PABX |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12622977
|
Epredia
RB-1510-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12642977
|
Epredia
RB-1510-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Ki67 is a nuclear protein, which is expressed in the proliferating cells. Ki67 is preferentially expressed during late G1-, S-, M-, and G2-phases of the cell cycle, while cells in the G0 (quiscent) phase are negative for this protein.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Middle of Ki-67 protein
Immunogen: A synthetic peptide from the human Ki-67 protein
Positive Control: Tonsil or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Ki-67 Ab-4 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
A synthetic peptide from the human Ki67 protein |