Learn More
Growth Hormone, Human/hGH, Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments.
115.26€ - 505.00€
Especificaciones
Antígeno Growth Hormone, Human/hGH Ab-3
Clon GH01 / #2 + GH02 / #7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
12669566
Ver documentos
Epredia
MS-1328-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12679566
Ver documentos
Epredia
MS-1328-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
388.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12639566
Ver documentos
Epredia
MS-1328-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12629576
Ver documentos
Epredia
MS-1328-R7
7 mL Prediluted Prediluted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
hGH is produced by the somatotroph cells in the pituitary. hGH acts through binding to membrane receptors that belong to the cytokine receptor superfamily. Ligand binding induces receptor dimerization and activation of the receptor-associated kinase: JAK2; this results in phosphorylation of the kinase itself, of the receptor, and of many cellular proteins including the Stat proteins as well as adaptors leading to the activation of the Ras/MAP kinase pathway and of the PI-3 kinase pathway.
Host Species: Mouse
Clone: GH01/#2 + GH02/#7
Isotype: IgG2a/κ + IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant human growth hormone
Molecular Weight: ∽22 kDa
Positive Control: Recombinant human growth hormone, Human anterior pituitary
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Growth Hormone, Human/hGH Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
GH01 / #2 + GH02 / #7
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
Purified recombinant human growth hormone