Descripción
Host Species: Mouse
Clone: GH01/#2 + GH02/#7
Isotype: IgG2a/κ + IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant human growth hormone
Molecular Weight: ∽22 kDa
Positive Control: Recombinant human growth hormone, Human anterior pituitary
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Growth Hormone, Human/hGH Ab-3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GH01 / #2 + GH02 / #7 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified recombinant human growth hormone |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |