Learn More
CD5 Rabbit Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting procedures with Epredia™ CD5, Rabbit Monoclonal Antibody.
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | CD5 |
---|---|
Clon | SP19 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12693757
|
Epredia
RM-9119-S0 |
Concentrated | 100 μL |
en la oferta
100 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12603767
|
Epredia
RM-9119-S1 |
Concentrated | 500 μL |
en la oferta
500 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12683757
|
Epredia
RM-9119-S |
Concentrated | 1 mL |
en la oferta
1 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12663757
|
Epredia
RM-9119-R7 |
Prediluted | 7 mL |
en la oferta
7 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12673757
|
Epredia
RM-9119-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
en la oferta
12 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
CD5, a transmembrane protein, is found on 95%of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphomas, and activated T cells. Occasionally, CD5 antigen is also expressed on a subset of B cells. Mantle cell lymphomas (same as diffuse centrocytic lymphomas) are CD5+ while the follicle center cell lymphoma are CD5-.Host Species: Rabbit
Clone: SP19
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Intracellular region
Immunogen: Synthetic peptide from the intracellular region of CD5
Positive Control: Raji cells, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
CD5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Synthetic peptide from the intracellular region of CD5 |
SP19 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Hematopoietic | |
Primary |