Learn More
Elma™ Solución de limpieza por ultrasonidos Lab Clean N10
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 L
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
25 litros
Descripción
- Formulación de pH neutro de uso general
- Ideal para una limpieza suave de aluminio y metales ligeros, así como de cualquier otro material
- Sin residuos: no deja residuos después de enjuagar con agua de DI
- Diluir con agua al 2 % para usar en un limpiador por ultrasonidos o al 1 % para lavavajillas de laboratorio.
- Diluir con agua del grifo o con agua desionizada
- Biodegradable
Aplicaciones
- Para limpiar cualquier superficie sensible de metal, plástico, vidrio o cerámica
- Limpia tamices de laboratorio, superficies de aluminio antes de anodizar o recubrir y piezas mecanizadas por láser
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solución de limpieza ultrasónica |
| Formulario | Líquido |
| pH | Neutral |
| Contenido y almacenamiento | Mantener entre 43° F y 85° F, 2 años de vida útil |
| Para utilizar con (aplicación) | Para limpiar cualquier superficie sensible de metal, plástico, vidrio o cerámica |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 25 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 25LT ELMA LABCLEAN N10 .
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: isotridecanol, sodium cumenesulphonate,potassium cumenesulphonate