Learn More
Metro™ Accesorio de carro de laboratorio, cubierta de vinilo
Protege el contenido del estante del polvo y otros contaminantes atmosféricos con una cubierta de vinilo de carro de laboratorio Metro
349.00€ - 435.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubierta del carro |
---|---|
Longitud (imperial) | 36 in |
Longitud (métrico) | 91,4 cm |
Material | Vinilo |
Anchura (imperial) | 18 in |
Código de producto | Marca | Color | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15906931
|
Metro™
GWCVC41 |
Transparente | 35 in | 88,9 cm | Corto |
349.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15916931
|
Metro™
GWCVC62 |
Transparente | 52 in | 132 cm | Alto |
415.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15926931
|
Metro™
GWSVC41 |
Azul | 35 in | 88,9 cm | Corto |
349.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15936931
|
Metro™
GWSVC62 |
Azul | 52 in | 132 cm | Alto |
435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Construcción de vinilo con cierres de velcro
- La cubierta transparente permite un fácil acceso visual; la cubierta azul proporciona una ligera obstrucción
- Admite estantes de 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg)
Especificaciones
Cubierta del carro | |
91,4 cm | |
18 in |
36 in | |
Vinilo | |
45,7 cm |