missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L3MBTL2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593032 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593032 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306352JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

L3MBTL2 Polyclonal antibody specifically detects L3MBTL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L3MBTL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ756G23.3, DKFZP761I141, H-l(3)mbt-l, H-l(3)mbt-like protein 2, l(3)mbt-like 2 (Drosophila), L(3)mbt-like protein 2, L3MBT, lethal(3)malignant brain tumor-like protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human L3MBTL2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83746
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.