missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L3MBTL2 Antibody (4F4), Novus Biologicals™

Código de producto. 18585914 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18585914 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585914

Marca: Novus Biologicals H00083746M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

L3MBTL2 Monoclonal antibody specifically detects L3MBTL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L3MBTL2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4F4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_113676
Alias de gen dJ756G23.3, DKFZP761I141, H-l(3)mbt-l, H-l(3)mbt-like protein 2, l(3)mbt-like 2 (Drosophila), L(3)mbt-like protein 2, L3MBT, lethal(3)malignant brain tumor-like protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno L3MBTL2 (NP_113676, 642 a.a. ∽ 705 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. RQGSKKPLLEDDPQGARKISSEPVPGEIIAVRVKEEHLDVASPDKASSPELPVSVENIKQETDD
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83746
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.