missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L3MBTL1 Antibody (RAB-C213), DyLight 405 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585178 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18585178 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585178

Marca: Novus Biologicals NBP320137V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

L3MBTL1 Monoclonal antibody specifically detects L3MBTL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L3MBTL1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C213
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ138B7.3, FLJ41181, H-L(3)MBT, H-l(3)mbt protein, KIAA0681L3MBTLDKFZp586P1522, l(3)mbt (Drosophila)-like, L(3)mbt protein homolog, L(3)mbt-like, l(3)mbt-like (Drosophila), l(3)mbt-like 1 (Drosophila), L3MBT, lethal (3) malignant brain tumor l(3), lethal(3)malignant brain tumor-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing L3MBTL1 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26013
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.