missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L3MBTL1 Antibody (RAB-C213) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18678304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.20 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18678304 0.2 mg 0.20 miligramo
18680574 0.025 mg 0.02 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18678304

Marca: Novus Biologicals NBP3201370.2mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

L3MBTL1 Monoclonal antibody specifically detects L3MBTL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L3MBTL1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C213
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen dJ138B7.3, FLJ41181, H-L(3)MBT, H-l(3)mbt protein, KIAA0681L3MBTLDKFZp586P1522, l(3)mbt (Drosophila)-like, L(3)mbt protein homolog, L(3)mbt-like, l(3)mbt-like (Drosophila), l(3)mbt-like 1 (Drosophila), L3MBT, lethal (3) malignant brain tumor l(3), lethal(3)malignant brain tumor-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing L3MBTL1 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26013
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.