missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L1CAM Antibody (SPM275), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18139997 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18139997 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18139997

Marca: Novus Biologicals NBP234753AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

L1CAM Monoclonal specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L1CAM
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM275
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1
Símbolos de los genes L1CAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Homogenous suspension of 16 week human fetal brain
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognizes a cell surface protein of 220-240kDa, identified as L1 cell adhesion molecule. The L1CAM gene, which is located in Xq28, is involved in three distinct conditions: 1) HSAS (hydrocephalus-stenosis of the aqueduct of Sylvius); 2) MASA (mental retardation, aphasia, shuffling gait, and adducted thumbs); and 3) SPG1 (spastic paraplegia). The L1, neural cell adhesion molecule (L1CAM) also plays an important role in axon growth, fasciculation, and neural migration as well as in mediating neuronal differentiation. Expression of L1 protein is restricted to tissues arising from neuroectoderm. This monoclonal antibody is useful in the identification of primitive neuroectodermal tumors. It binds to tumors of neuroectodermal and glial origin e.g. neuroblastoma and Schwannomas. It does not bind to pediatric or adult brain.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.