Learn More
L1CAM Antibody (L1CAM/9267R), DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18591708 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18591708 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18591708
Marca: Novus Biologicals NBP324129FR
Rabbit Monoclonal Antibody
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno L1CAM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon L1CAM/9267R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa600-900) of human L1CAM protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3897
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ