missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L1CAM Antibody (L1CAM/9146R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18629344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18629344 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18629344

Marca: Novus Biologicals NBP324102PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L1CAM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon L1CAM/9146R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human L1CAM protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3897
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.