Learn More
L1CAM Antibody (L1-14.10), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18356463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18356463 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18356463
Marca: Novus Biologicals NBP312057F
Rabbit Monoclonal Antibody
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno L1CAM
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon L1-14.10
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised by immunising mice with recombinant L1-Fc fusion protein, consisting of the ectodomain of human L1.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3897
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ