Descripción
Specifically detects L1/ORF2 in Mouse samples, and it is validated for ELISA
L1/ORF2 Polyclonal specifically detects L1/ORF2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | L1/ORF2 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.21 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:20000-1:100000 |
| Formulación | 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P11369 |
| Alias de gen | EC=2.7.7.49, EC=3.1.21.-, Endonuclease, L1, LINE-1 retrotransposable element ORF2 protein, Long interspersed element-1, ORF2p, Retrovirus-related Pol polyprotein LINE-1, Reverse transcriptase |
| Especie del huésped | Chicken |
| Mostrar más |
For Research Use Only