missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ L-Selectin/CD62L Antibody (Mel-14) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30064457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30064457 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30064457 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP309094MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

L-Selectin/CD62L Monoclonal antibody specifically detects L-Selectin/CD62L in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Functional Assay,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L-Selectin/CD62L
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Mel-14
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM-1, LAM1LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L
Especie del huésped Rat
Inmunógeno C3H/eb mouse B cell lymphoma 38C-13
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cardiovascular Biology, Glycobiology, Immunology, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6402
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.