missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
L-Selectin/CD62L Monoclonal specifically detects L-Selectin/CD62L in Human, Bovine, Canine, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Product Image.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | L-Selectin/CD62L |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FMC46 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P14151 |
| Alias de gen | CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM-1, LAM1LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L |
| Símbolos de los genes | SELL |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?