missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Selectin/CD62L Antibody (95218), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18057425 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18057425 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18057425

Marca: Novus Biologicals FAB5761M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

L-Selectin/CD62L Monoclonal antibody specifically detects L-Selectin/CD62L in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno L-Selectin/CD62L
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 95218
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM-1, LAM1LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse L-Selectin/CD62L, Met1-Asn332, Accession # P18337
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cardiovascular Biology, Glycobiology, Immunology, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6402
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.