Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ para tubos de precisión, carcasa de PPS, rotor de acero inoxidable
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Marca:  Masterflex™ 07013-52
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11870060
  • 508.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
  • El rotor está fabricado en acero inoxidable (SS) para una mayor durabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal de bomba estándar para tubos L/S 13, carcasa de PPS, rotor de SS
29 pies
Sulfuro de polifenileno
3
3 pulg
2,5 in
3 pulg
Acero inoxidable
Volumen por revolución con tubos L/S 13 (ml): 0,06 mL
De 0,02 a 600 rpm
36 ml/min
8,8 m
1
Fijo
77 mm
64 mm
77 mm
13
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ para tubos de precisión, carcasa de PPS, rotor de acero inoxidable >