Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato L-(+)-ramnosa, 99 %
Código de producto. p-7023094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11433227 5 g 5 g
11443227 25 g 25 g
11453227 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11433227
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16166.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
L-(+)-Rhamnose monohydrate is used as a starting material for the production of furanones. It is an important material involved in the reaction of flavors developed during the preparation of various foods like bread, grilled meats, etc. It is also essential to test the permeability of the intestinal tract. Further, it is used as sweeting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el monohidrato L-(+)-ramnosa se utiliza como material de partida para la producción de furanonas. Es un material importante que participa en la reacción de los sabores desarrollados durante la preparación de diversos alimentos como el pan, las carnes a la parrilla, etc. También es esencial para probar la permeabilidad del tracto intestinal. Además, se utiliza como agente de sudoración.
Solubilidad
soluble en agua y metanol. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10030-85-0
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clave InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinónimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Rhamnose monohydrate
Punto de fusión 89°C to 94°C
Densidad 1.47
Cantidad 5 g
Beilstein 5988592
Índice Merck 14,8172
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol.
Rotación óptica +8° (c=10 in Water, 20h)
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.19 (164.17 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%