Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato L-(+)-ramnosa, 99 %
Descripción
L-(+)-Rhamnose monohydrate is used as a starting material for the production of furanones. It is an important material involved in the reaction of flavors developed during the preparation of various foods like bread, grilled meats, etc. It is also essential to test the permeability of the intestinal tract. Further, it is used as sweeting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el monohidrato L-(+)-ramnosa se utiliza como material de partida para la producción de furanonas. Es un material importante que participa en la reacción de los sabores desarrollados durante la preparación de diversos alimentos como el pan, las carnes a la parrilla, etc. También es esencial para probar la permeabilidad del tracto intestinal. Además, se utiliza como agente de sudoración.
Solubilidad
soluble en agua y metanol. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(+)-Rhamnose monohydrate |
| Punto de fusión | 89°C to 94°C |
| Densidad | 1.47 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 5988592 |
| Índice Merck | 14,8172 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. |
| Rotación óptica | +8° (c=10 in Water, 20h) |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5R,6S)-6-metiloxano-2,3,4,5-tetrol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.19 (164.17 Anhydrous) |
| Mostrar más |