Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinosa, 99 %
Código de producto. p-3345537
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11443904
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11921.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La L-(+)-arabinosa se utiliza para identificar y diferenciar y caracterizar la isomerasa de azúcar pentosa. También se utiliza como fuente de carbono en el cultivo microbiano. Participa en la bioproducción de L-ribosa. Encuentra aplicación en la producción de sabores de reacción salados. Sus derivados se utilizan en el desarrollo de agentes antivirales como los nucleósidos. Actúa como un componente básico de la hemicelulosa y la pectina.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-72-9
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00067709
Clave InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Sinónimo beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
Nombre IUPAC (4S,5S)-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Arabinose
Punto de fusión 155°C to 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 50 g
Beilstein 1723085
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13