missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv7.5 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18076497 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18076497 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18076497 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298067R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv7.5 Polyclonal specifically detects Kv7.5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv7.5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KQT-like 5, Kv7.5, potassium channel protein, Potassium channel subunit alpha KvLQT5, potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 5, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 5, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Kv7.5 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56479
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.