missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv6.1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 350
Código de producto.
18585414 0.1 mL; Alexa Fluor 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585414

Marca: Novus Biologicals NBP299150AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv6.1 Polyclonal antibody specifically detects Kv6.1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv6.1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KCNG, KH2, kH2K13, KV6.1, MGC12878, potassium channel KH2, potassium channel Kv6.1, potassium voltage-gated channel subfamily G member 1, potassium voltage-gated channel, subfamily G, member 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv6.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Kv6.1.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3755
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.