missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv4.3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18266208 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18266208 0.1 mL 0.10 ml
18446050 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18266208

Marca: Novus Biologicals NBP182864

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv4.3 Polyclonal specifically detects Kv4.3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv4.3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen KCND3L, KCND3S, KSHIVB, Kv4.3, MGC142035, MGC142037, potassium ionic channel Kv4.3, potassium voltage-gated channel subfamily D member 3, potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, member 3, sha1-related potassium channel Kv4.3, voltage-gated K+ channel, voltage-gated potassium channel Kv4.3, Voltage-gated potassium channel subunit Kv4.3
Símbolos de los genes KCND3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:NYPSTRSPSLSSHPGLTTTCCSRRSKKTTHLPNSNLPATRLRSMQELSTIHIQGSEQPSLTTSRSSLNLKADDGLRPNCKTSQITTAIISIPTPPALTPEGESRPPPASPGPNTNIPSIASNVVKVS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3752
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.