missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Kv4.2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30067138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30067138 25 μg 25 microgramos
30066861 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30067138

Marca: Novus Biologicals™ NBP33082525ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv4.2 Polyclonal antibody specifically detects Kv4.2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv4.2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 5-10 μg/mL
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, member 2, RK5, voltage-gated potassium channel Kv4.2, voltage-sensitive potassium channel
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the rat Kv4.2 conjugated to KLH
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3751
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.