Learn More
Kv4.2 Antibody (5B11B9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072792 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18117699 0.1 mg 0.10 miligramo
18679137 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Código de producto. 18117699
Marca: Novus Biologicals NBP252497
Mouse Monoclonal Antibody
Kv4.2 Monoclonal specifically detects Kv4.2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kv4.2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5B11B9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, member 2, RK5, voltage-gated potassium channel Kv4.2, voltage-sensitive potassium channel
Símbolos de los genes KCND2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human KCND2 (AA: 27-184) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 70.5 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3751
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1