missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Kv1.1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30067081 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30067081 100 μg 100 microgramos
30067194 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30067081

Marca: Novus Biologicals™ NBP330821100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv1.1 Polyclonal antibody specifically detects Kv1.1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv1.1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 5-10 μg/mL
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen AEMK, EA1, HBK1, HUK1, Kv1.1, MBK1, MGC126782, MGC138385, MK1, potassium voltage-gated channel subfamily A member 1, potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 1 (episodicataxia with myokymia), RBK1, Voltage-gated K(+) channel HuKI, Voltage-gated potassium channel HBK1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the rat Kv1.1 conjugated to KLH
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3736
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.