missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ku80/XRCC5 Antibody (XRCC5/8703R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18548375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18548375 0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18548375

Marca: Novus Biologicals NBP321134AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Ku80/XRCC5 Monoclonal antibody specifically detects Ku80/XRCC5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ku80/XRCC5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon XRCC5/8703R
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 80kDa, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC85, CTCBF, EC 3.6.4.-, FLJ39089, G22P2, KARP1, KARP-1, KU80, Ku86 autoantigen related protein 1,86 kDa subunit of Ku antigen, Ku86DNA repair protein XRCC5, KUB2, NFIV, Thyroid-lupus autoantigen, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining)CTC box-binding factor 85 kDa subunit, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining; Ku autoantigen, 80kD), X-ray repair cross-complementing protein 5, X-ray repair, complementing defective, repair in Chinese hamster
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa300-500) of human Ku80/XRCC5 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Non homologous end joining, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.