missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ku80/XRCC5 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18749830 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18749830 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749830

Marca: Novus Biologicals NB100508AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ku80/XRCC5 Polyclonal antibody specifically detects Ku80/XRCC5 in Human, Mouse, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ku80/XRCC5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 80kDa, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC85, CTCBF, EC 3.6.4.-, FLJ39089, G22P2, KARP1, KARP-1, KU80, Ku86 autoantigen related protein 1,86 kDa subunit of Ku antigen, Ku86DNA repair protein XRCC5, KUB2, NFIV, Thyroid-lupus autoantigen, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining)CTC box-binding factor 85 kDa subunit, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining; Ku autoantigen, 80kD), X-ray repair cross-complementing protein 5, X-ray repair, complementing defective, repair in Chinese hamster
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues 419-440 LVYVQLPFMEDLRQYMFSSLKN] of the 80 kDa Ku80 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Non homologous end joining, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7520
Especies diana Human, Mouse, Rat, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.