missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ku70/XRCC6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188821 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18188821 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18188821 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP219311

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ku70/XRCC6 Polyclonal antibody specifically detects Ku70/XRCC6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ku70/XRCC6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 10mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Proximity Ligation Assay
Formulación PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300
N.º de referencia del gen P12956
Alias de gen 5'-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70, 5'-dRP lyase Ku70, 70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box binding factor 75 kDa subunit, CTC box-binding factor 75 kDa subunit, CTC75, CTCBF, D22S731, EC 3.6.4.-, EC 4.2.99.-, G22P1Ku70, Ku autoantigen p70 subunit, Ku autoantigen, 70kDa, KU70, ML8,70 kDa subunit, Thyroid-lupus autoantigen, thyroid-lupus autoantigen p70, TLAAD22S671, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6DNA repair protein XRCC6, X-ray repair cross-complementing protein 6
Símbolos de los genes XRCC6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human Ku70. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 70 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Non homologous end joining
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2547
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.