missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KU-60019, MedChemExpress

Código de producto. 16485736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485736 100 mg 100 miligramos
16497697 5 mg 5 miligramos
16424968 10 mg 10 miligramos
16401217 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485736

Marca: Medchem Express HY12061

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.

KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material KU-60019
CAS 925701-46-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33N3O5S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (182.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](CN(CC(NC2=CC3=C(C=C2)SC4=C(C3)C=CC=C4C5=CC(C=C(O5)N6CCOCC6)=O)=O)C1)C
Peso molecular (g/mol) 547.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.67
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.