Learn More
KSHV ORF62 Antibody (5B7B6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18670776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18670776 0.025 mL 0.03 ml
18196618 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18670776
Marca: Novus Biologicals NBP2376840.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
KSHV ORF62 Monoclonal specifically detects KSHV ORF62 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KSHV ORF62
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5B7B6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gen Kaposi's Sarcoma Virus, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human KSHV ORF62 expressed in E. Coli.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4961461
Especificidad de la prueba KSHV
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only