missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRT23 Antibody (OTI3F2), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18101604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18101604 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18101604

Marca: Novus Biologicals NBP271780AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KRT23 Monoclonal specifically detects KRT23 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KRT23
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F2
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CK23, CK-23, cytokeratin 23, Cytokeratin-23, DKFZp434G032, HAIK1, hyperacetylation-inducible type I keratin, K23histone deacetylase inducible keratin 23, keratin 23 (histone deacetylase inducible), keratin, type I cytoskeletal 23, keratin-23, MGC26158, type I intermediate filament cytokeratin
Símbolos de los genes KRT23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-270 of human KRT23 (NP_056330) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25984.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.