Learn More
BICASA Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Smart
Código de producto. 17407383 Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Electric panel not included
Código de producto. 17407383
Marca: BICASA KS.1500.750.0910.HPL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electric panel not included
Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Smart con encimera de HPL de 20 mm de grosor regulable en altura y paso de doble toma.
  • Kompatto Smart de 910 mm de altura
  • Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos de manera uniforme)
  • Para sujetar equipos grandes y pesados que necesitan accesibilidad lateral completa
  • Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
  • Zócalo plegado de chapa de acero pesado
  • Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
  • Soporte para encimera ajustable en altura (50 mm de separación) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
  • Todas las piezas acabadas con pintura en polvo de poliuretano color gris claro mate bonderizado
  • Encimera de HPL con doble paso de plástico de 80 mm de diámetro, color gris pastel con núcleo negro
Especificaciones
Color Gris claro
Ajustable (altura) 607 a 907 mm (paso 25)
Certificaciones/conformidad Certificado TUV EN 13150
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 1500 x 910 mm
Tipo de rueda Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
Con ruedas giratorias Sí